Merck
APO455829201
Apollo Scientific Ltd
Diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.19
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
bp
88-90
Iupac Name
diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
Inchi Code
1S/C9H11NO5/c1-3-14-8(12)6(5-10)7(11)9(13)15-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
FTSVKFGREWPODP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Boiling point
88-90
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)