Merck
APO455828599
Apollo Scientific Ltd
Pentachlorobenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
275.35
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,3,4,5,6-pentachlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7Cl5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10
InChI key
INICGXSKJYKEIV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/pentachlorobenzonitrile
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/pentachlorobenzonitrile
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)