Merck
APO455828458
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
185.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
沸点
82-83
Iupac Name
methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
LOCJPOYKBUUVKU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Boiling point
82-83
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)