Merck
APO455828177
Apollo Scientific Ltd
8-Amino-4-methylquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
158.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-methyl-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)11/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
JRIMCEIADALFEE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-4-methylquinoline
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-4-methylquinoline
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)