Merck
APO455826595
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
314.55
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
沸点
147-148
Iupac Name
4-chloro-4'-iodo-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8ClI/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
InChI key
HCHAMYGZDLHKMD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-4-iodobiphenyl
Boiling point
147-148
象形图
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-4-iodobiphenyl
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)