Merck
APO428499391
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
210.99
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F2O/c8-3-1-4(10)6(7(9)12)5(11)2-3/h1-2H
InChI key
KHZDUKKKWXLPFY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-26-difluorobenzoyl-chloride
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-26-difluorobenzoyl-chloride
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)