Merck
APO428498523
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.55
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7-5(9)1-4(3-11)2-6(7)10/h1-3H
InChI key
RFARYBRXGROFNC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorobenzaldehyde
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorobenzaldehyde
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)