Merck
APO428498355
Apollo Scientific Ltd
4-Butoxy-2,6-difluorophenol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
HUF 178,144.00
250 MG
HUF 246,316.00
500 MG
HUF 378,214.00
1 G
HUF 480,472.00
2.5 G
HUF 925,072.00
5 G
HUF 1,361,274.00
10 G
HUF 2,010,390.00
供应商货号: EN300-191825-100MG
HUF 178,144.00
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
选择尺寸
变更视图
100 MG
HUF 178,144.00
250 MG
HUF 246,316.00
500 MG
HUF 378,214.00
1 G
HUF 480,472.00
2.5 G
HUF 925,072.00
5 G
HUF 1,361,274.00
10 G
HUF 2,010,390.00
About This Item
分子量:
202.2
MDL號碼:
供应商货号: EN300-191825-100MG
HUF 178,144.00
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
4-butoxy-2,6-difluorophenol
Inchi Code
1S/C10H12F2O2/c1-2-3-4-14-7-5-8(11)10(13)9(12)6-7/h5-6,13H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
NZXOEPFBEOGOTJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenol
象形圖
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenol
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)