Merck
APO428498028
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
206.16
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
[2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-14-8-4-2-3-7(6(8)5-13)9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
InChI 密鑰
UJYWLAALXLVJQH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylbenzyl-alcohol
象形圖
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylbenzyl-alcohol
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)