Merck
APO428498024
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-methylbenzylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
139.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
QRRUYSDAUXURDL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylbenzylamine
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylbenzylamine
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)