Merck
APO428343761
Apollo Scientific Ltd
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
252.02
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-5-iodopentane
Inchi Code
1S/C5H8F3I/c6-5(7,8)3-1-2-4-9/h1-4H2
InChI key
MEEXEEFLZJDBEV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-111-trifluoropentane
Flash Point
153
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-111-trifluoropentane
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)