Merck
APO414285964
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-(pentafluorosulfur)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
254.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-chloro-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C6H4ClF5OS/c7-4-1-5(13)3-6(2-4)14(8,9,10,11)12/h1-3,13H
InChI key
NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)