Merck
APO414285094
Apollo Scientific Ltd
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
150.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C6H12F2N2/c7-6(8)5-10-3-1-9-2-4-10/h6,9H,1-5H2
InChI key
JIARBLBYLGYCBZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-22-difluoroethylpiperazine
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-22-difluoroethylpiperazine
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)