Merck
APO414280236
Apollo Scientific Ltd
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
290.94
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5,7-dibromo-1H-indazol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C7H5Br2N3/c8-4-1-5(9)7-3(6(4)10)2-11-12-7/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
ZEHYMMIFJNTHKV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/57-dibromo-1h-indazol-4-amine
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/57-dibromo-1h-indazol-4-amine
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)