Merck
APO414279125
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
234.05
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO3/c1-9(11-2)7(10)5-3-4-6(8)12-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
NHKPOSQRUUNONK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-n-methoxy-n-methyl-2-furamide
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-n-methoxy-n-methyl-2-furamide
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)