Merck
AOBH991097FC
AOBChem
2-(ethylthio)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
182.24
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2S/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
GLGKZKZNXSHACI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethylthio-benzoic-acid-103993.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/103993.pdf
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)