Merck
AOBH99104101
AOBChem
4-Bromo-5-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
286.9
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-bromo-5-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H4BrIN2/c1-8-4(6)3(5)2-7-8/h2H,1H3
InChI key
CBDGEVUWTIOTOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole-78190.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/78190.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)