Merck
AOBH9910106C
AOBChem
1-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
152.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-4-5-6-11-9(3)7-8(2)10-11/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
CHDNZIRREFRIJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-butyl-3-5-dimethyl-1h-pyrazole-57345.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)