Merck
AOBH980A855D
AOBChem
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
300.02
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F3IO/c9-8(10,11)6-1-5(4-13)2-7(12)3-6/h1-4H
InChI key
RSMQAIQRWGFACA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-iodo-5-trifluoromethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/60623.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)