Merck
AOBH961DC0F2
AOBChem
3-Bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.07
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(5-11)7(2)9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
HCIMLDNNWNXIGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-5-dimethylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38701.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)