Merck
AOBH961DC03B
AOBChem
4-Bromo-2-chloro-5-methoxyphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
237.48
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO2/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8/h2-3,10H,1H3
InChI 密鑰
OCBTVVTVZLPKBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37603.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)