Merck
AOBH945510B9
AOBChem
5-Bromo-2-chloroisonicotinoyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
254.9
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromo-2-chloroisonicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2NO/c7-4-2-10-5(8)1-3(4)6(9)11/h1-2H
InChI key
RVASMDWQSBZSBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloroisonicotinoyl-chloride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38737.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)