Merck
AOBH94550ED1
AOBChem
5-Chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
238.59
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O2/c1-15-8-5(4-14)2-6(10)3-7(8)9(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI key
QDLQUIMPKNUFEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-methoxy-3-trifluoromethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22006.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)