Merck
AOBH7BADE6AD
AOBChem
8-Iodo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
245.02
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
8-iodo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4IN3/c7-5-2-1-3-10-4-8-9-6(5)10/h1-4H
InChI 密鑰
YWWINGYPWGAOEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/8-iodo-1-2-4-triazolo-4-3-a-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37265.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)