Merck
AOBH7BADE69F
AOBChem
4-Bromo-6-fluoro-3-iodo-1H-indazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
340.92
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-bromo-6-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H3BrFIN2/c8-4-1-3(9)2-5-6(4)7(10)12-11-5/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
UFBMFTQJQXKQLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-6-fluoro-3-iodo-1h-indazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37641.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)