Merck
AOBH3CD9F251
AOBChem
5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
213.16
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-7(2-4-8)9-5-14-6-15-9/h1-6H
InChI 密鑰
AWLRTWJIGOPGAP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-trifluoromethyl-phenyl-oxazole.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35826.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)