Merck
AOBH3CD9F176
AOBChem
Methyl 6-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
181.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 6-methoxy-5-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6-4-7(9(11)13-3)5-10-8(6)12-2/h4-5H,1-3H3
InChI key
RYHJIMBSUHCONW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-6-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35537.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)