Merck
AOB640097867
AOBChem
Methyl 3-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
250.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 3-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9F3O4/c1-15-8-5-6(9(14)16-2)3-4-7(8)17-10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
InChI key
YQZPTEQQJLARHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-methoxy-4-trifluoromethoxy-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32324.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)