Merck
AOB640096461
AOBChem
2-Bromo-5-(methoxymethyl)thiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
207.09
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-bromo-5-(methoxymethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H7BrOS/c1-8-4-5-2-3-6(7)9-5/h2-3H,4H2,1H3
InChI 密鑰
QSQQAKKFHNTDAV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-5-methoxymethyl-thiophene.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27238.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)