Merck
AOB640094637
AOBChem
(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
206.01
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-5-1-4(3-10)6(8)9-2-5/h1-2,10H,3H2
InChI key
LWJZBGIOIZYWAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22092.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)