Merck
AOB640092403
AOBChem
4-Methyl-3-(1-methylethoxy)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
194.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-isopropoxy-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7(2)14-10-6-9(11(12)13)5-4-8(10)3/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
KOSHYQBHZRSYJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-3-1-methylethoxy-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14246.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)