Merck
AOB640092173
AOBChem
5-Chloro-2-(pivaloylamino)phenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
255.51
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-chloro-2-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BClNO3/c1-11(2,3)10(15)14-9-5-4-7(13)6-8(9)12(16)17/h4-6,16-17H,1-3H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
GIAJZMJDKJWGNY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-pivaloylamino-phenylboronic-acid.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13185 .pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)