Merck
AOB640091409
AOBChem
4-Bromoacetyl-3-fluorophenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
260.86
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(bromoacetyl)-3-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BBrFO3/c10-4-8(12)6-2-1-5(9(13)14)3-7(6)11/h1-3,13-14H,4H2
InChI key
BXVHKBNJUHSCRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromoacetyl-3-fluorophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/10354.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)