Merck
AMBH9A1D423B
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
279.13
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(5-bromo-6-methoxy-2-naphthyl)ethanone
Inchi Code
1S/C13H11BrO2/c1-8(15)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(16-2)13(11)14/h3-7H,1-2H3
InChI 密鑰
KDDYYAXVVDTNND-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84167-74-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)