Merck
AMBH9A1D3FF6
Ambeed, Inc.
1-Phenylcyclobutan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
148.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-phenylcyclobutanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10(7-4-8-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,11H,4,7-8H2
InChI key
LHXASHUXCRQHPZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/935-64-8.html
Synonym
1-phenylcyclobutan-1-ol
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)