Merck
AMBH99DEDC64
Ambeed, Inc.
2,2'-((Sulfonylbis(2,6-dibromo-4,1-phenylene))bis(oxy))diethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
653.97
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,2'-(4,4'-sulfonylbis(2,6-dibromo-4,1-phenylene))bis(oxy)diethanol
Inchi Code
1S/C16H14Br4O6S/c17-11-5-9(6-12(18)15(11)25-3-1-21)27(23,24)10-7-13(19)16(14(20)8-10)26-4-2-22/h5-8,21-22H,1-4H2
InChI 密鑰
OFBQIWFJRDGFEK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53714-39-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53714-39-9.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)