Merck
AMBH99DED89C
Ambeed, Inc.
(2-Cyclopropylpyrimidin-5-yl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
163.97
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-pyrimidinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H9BN2O2/c11-8(12)6-3-9-7(10-4-6)5-1-2-5/h3-5,11-12H,1-2H2
InChI key
HIBBMEFTPMTWOY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/893567-15-2.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)