Merck
AMBH99C03FDB
Ambeed, Inc.
1-Nitro-4-phenethoxybenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
243.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-nitro-4-phenethoxybenzene
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c16-15(17)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
InChI key
MWXFEBAOPNEXDT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92200-02-7.html
Synonym
1-nitro-4-phenethoxybenzene
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)