Merck
AMBH99C03AA7
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloroisoindolin-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
202.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4,6-dichloro-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C8H5Cl2NO/c9-4-1-5-6(7(10)2-4)3-11-8(5)12/h1-2H,3H2,(H,11,12)
InChI key
QQNMVGPIDSWXTK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74572-30-8.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)