Merck
AMBH99C03A90
Ambeed, Inc.
7-Bromo-6-methylindoline-2,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
240.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
7-bromo-6-methylindoline-2,3-dione
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-3-5-7(6(4)10)11-9(13)8(5)12/h2-3H,1H3,(H,11,12,13)
InChI key
DHJTTXFAQSTPSK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882679-16-5.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)