Merck
AMBH99C039FA
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-3-methoxypyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
179
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,5-dichloro-3-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-5-4(7)8-2-3(6)9-5/h2H,1H3
InChI key
CCJLMHZFOWKROF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36398-43-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)