Iupac Name
1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
ZCEHQPCGOUBSJR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3786-39-8.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持