Merck
AMBH996F2EA7
Ambeed, Inc.
(6-(Bromomethyl)pyridin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
202.05
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
[6-(bromomethyl)-2-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c8-4-6-2-1-3-7(5-10)9-6/h1-3,10H,4-5H2
InChI key
JLYYQZROGJLCCS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40054-01-1.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)