Merck
AMBH996F2D5E
Ambeed, Inc.
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)butan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
232.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C11H11F3O2/c1-2-3-10(15)8-4-6-9(7-5-8)16-11(12,13)14/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI key
LTDVRAOOJBROPS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56465-82-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)