Merck
AMBH996F2886
Ambeed, Inc.
1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
182.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(12)5-8-3-4-10(13-2)9(11)6-8/h3-4,6H,5H2,1-2H3
InChI key
YSMYYXIMWVCARJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2357-79-1.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)