Merck
AMBH996F2469
Ambeed, Inc.
4-(Dimethylcarbamoyl)benzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
247.7
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-[(dimethylamino)carbonyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3S/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)15(10,13)14/h3-6H,1-2H3
InChI key
APKXHLLIVVSYMP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/190711-50-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)