Merck
AMBH990F7672
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187.1
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(10(12)13)6(9)2-5/h1-3H
InChI 密鑰
PXEALGANJOODMT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213382-46-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/213382-46-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)