Merck
AMBH990F75B1
Ambeed, Inc.
1-Ethylpiperidin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
128.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-ethyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-7(8)4-6-9/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI key
UFETTXCVHFVMPU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50534-45-7.html
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)