Merck
AMBH990F7320
Ambeed, Inc.
Lactisole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
218.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
sodium 2-(4-methoxyphenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12O4.Na/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
SKORRGYRKQDXRS-UHFFFAOYSA-M
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/150436-68-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)