Merck
AMBH990F7272
Ambeed, Inc.
4-Imino-1,4-oxathiane 4-oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
135.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1,4lambda~4~-oxathian-4-imine 4-oxide
Inchi Code
1S/C4H9NO2S/c5-8(6)3-1-7-2-4-8/h3H,1-2,4H2,(H2,5,6)
InChI key
RLLHTXZPNHYZKP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/708257-15-2.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)